Documentos Principais
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
chave InChI
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)