79380
Phosgene solution
~20% in toluene
Sinônimo(s):
Carbon oxychloride, Carbonyl chloride, Phosgen
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
concentração
~20% in toluene
Impurezas
≤300 mg/kg benzene
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
chave InChI
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?