Documentos Principais
793345
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Sinônimo(s):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Fórmula linear:
CH3OD
Número CAS:
Peso molecular:
33.05
Beilstein:
1730948
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
liquid
contém
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
índice de refração
n20/D 1.327 (lit.)
p.e.
65.5 °C (lit.)
densidade
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)