Documentos Principais
791857
Sigma-Aldrich
Indium(III) phthalocyanine chloride
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Xerox xpp-ClInPc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16ClInN8
Número CAS:
Peso molecular:
662.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, >95%
Dye content, 95%
pf
>300 °C (lit.)
>400 °C
λmax
697 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
chave InChI
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sensitizer for electrophotography
Informações legais
Product of Xerox®
Xerox® is a registered trademark of Xerox Corporation
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm