791695
DL-Dopa-(phenyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C(O)=C(O)C([2H])=C1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/i1D,2D,4D
chave InChI
WTDRDQBEARUVNC-KYKRLZBASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)