Key Documents
772941
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
13C labeled glycerol trioleate, 13C labeled glyceryl trioleate, 13C labeled triolein, Glycerol tri(olein-1,2,3,7,8-13C5), Oleic acid triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Oleic triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Triolein-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C15C42H104O6
Peso molecular:
900.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
pb
235-240 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)OC(CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-LKQWDFLESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
626.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
330.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)