Documentos Principais
791024
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6H4Br15N
Peso molecular:
184.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC=C([13C]#[15N])C=C1
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i5+1,9+1
chave InChI
HQSCPPCMBMFJJN-LXVSYVBZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)