Key Documents
78976
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-α-Ethynylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
3195857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.551
densidade
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
chave InChI
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
Categorias relacionadas
Atenção
may discolor to yellow during storage
Outras notas
Chiral building block; synthesis of substituted allenes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.