777897
Z-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Cbz-Val-OH-13C5,15N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Cbz
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
chave InChI
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)