Documentos Principais
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Sinônimo(s):
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19N3
Número CAS:
Peso molecular:
301.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
65-71 °C
cadeia de caracteres SMILES
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
chave InChI
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Aplicação
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)