774960
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
ND2CSCSND2
Peso molecular:
124.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
chave InChI
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)