Documentos Principais
772194
Sigma-Aldrich
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
Sinônimo(s):
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O5S
Número CAS:
Peso molecular:
272.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
pf
126-131 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
chave InChI
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)