771546
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
0.5 M in methyl tert-butyl ether
Sinônimo(s):
Hexamethyldisilazane sodium salt solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
concentração
0.5 M in methyl tert-butyl ether
densidade
0.761 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)