771384
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate
Sinônimo(s):
Pd(OTf)2(dippp)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
169-183 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2CHF3O3S.Pd/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*(H,5,6,7);/q;;;+2/p-2
chave InChI
MIGUMLGJSGTNOK-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)