Documentos Principais
768723
Sigma-Aldrich
3-Butenyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97%
Sinônimo(s):
-ene functional CTA, alkene RAFT agent, butene RAFT agent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H38O2S3
Peso molecular:
418.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526
densidade
1.011 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCOC(C(C)(C)SC(SCCCCCCCCCCCC)=S)=O
InChI
1S/C21H38O2S3/c1-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-25-20(24)26-21(3,4)19(22)23-17-8-6-2/h6H,2,5,7-18H2,1,3-4H3
chave InChI
PJYDHYBGYFGBRC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Butene can be used to react with thiols for thiol-ene ligation or cyclopentadiene/furan to form norbornene structures for eventual ROMP reactions. This can also be used Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.