768642
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
1.0 wt. % in H2O, high-conductivity grade
Sinônimo(s):
Orgacon™ HIL-1005, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1.0 wt. % in H2O
resistência
50-120 Ω/sq
índice de refração
n20/D 1.341
pH
1.8-2.2
viscosidade
7-12 mPa.s(22 °C) (typical)
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
Descrição geral
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Aplicação
Nota de análise
Work Function: 5.2 -5.4 eV
Coating thickness : 40μm wet
Drying temp. 130°C during 6 min.
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
768642-25G | 4061832924670 |