767654
cis-Dichlorobis(dimethyl sulfoxide)platinum(II)
97%
Sinônimo(s):
cis-Dichlorobis(dimethylsulfoxido)platinum(II), Pt(DMSO)2Cl2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
218-224 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.2ClH.Pt/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
KDADQDWVKZJTDQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Catalyst in the oleum-mediated (SO3-H2SO4) methane oxidation to form methyl bisulfate (MBS).
- Precursor in the synthesis of cyclometalated complexes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)