Documentos Principais
765228
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Fórmula linear:
13C6H12
Peso molecular:
90.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98%
Formulário
liquid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)