764531
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder, contains 10 mol % yttria, <50 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
10YDC, YDC-10, YDC10, Cerium yttrium oxide, YDC, Yttria doped ceria, Yttrium doped ceria
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
nanopowder
contém
10 mol % yttria
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
<50 nm
pf
>400 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ce.5O.2Y
chave InChI
XVLUKJGVKWVXMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)