Documentos Principais
761915
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
266.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
145-150 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
chave InChI
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)