Documentos Principais
761400
Sigma-Aldrich
(S)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine
97%
Sinônimo(s):
(S)-DTBM-Garphos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C76H108O8P2
Número CAS:
Peso molecular:
1211.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -19.0°, c = 0.5% in chloroform
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(c(c1)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3cc(c(OC)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)-c4c(OC)cc(OC)cc4P(c5cc(c(OC)c(c5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c6cc(c(OC)c(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C76H108O8P2/c1-69(2,3)51-37-47(38-52(65(51)81-29)70(4,5)6)85(48-39-53(71(7,8)9)66(82-30)54(40-48)72(10,11)12)61-35-45(77-25)33-59(79-27)63(61)64-60(80-28)34-46(78-26)36-62(64)86(49-41-55(73(13,14)15)67(83-31)56(42-49)74(16,17)18)50-43-57(75(19,20)21)68(84-32)58(44-50)76(22,23)24/h33-44H,1-32H3
chave InChI
KACYLFSRRUJDSY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Versatile chiral diphosphine ligand.
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)