Documentos Principais
761281
Sigma-Aldrich
Chloro[(1,3,5,7-tetramethyl-5-phenyl-2,4,8-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H31ClNO3PPd
Número CAS:
Peso molecular:
602.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
202-208 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.ClH.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
RMRMUXKLTCTPCF-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
761281-2G4061832970561
761281-500MG4061832970578