635936
N-Cyclohexylhydroxylamine
Sinônimo(s):
N-Hydroxycyclohexanamine, N-Hydroxycyclohexylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NHOH
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
139-140 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8H,1-5H2
chave InChI
GUQRKZPMVLRXLT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
N-Cyclohexylhydroxylamine is formed as one of the by-products during the hydrogenation of nitrocyclohexane to the corresponding cyclohexanone oxime catalyzed by palladium/carbon nanotubes.
Aplicação
Reactant for:
- Aldehyde-catalyzed intermolecular hydroamination
- Condensation reactions
- Preparation of cyclin-dependent kinase inhibitors selective for multiple cyclin-dependent kinases for potential use as antitumor agents
- Preparation of hydroxyurea derivatives as small molecule bradykinin B1 receptor antagonists
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
"Hydrogenation of nitrocyclohexane to cyclohexanone oxime over Pd/CNT catalyst under mild conditions"
Liao G-H, et al.
Catalysis Communications, 19, 80-84 (2012)