Documentos Principais
759724
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-3-iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-3-iodosalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClIO2
Número CAS:
Peso molecular:
282.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
87-92 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(I)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
chave InChI
QNSRWUDUYCZRQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)