Documentos Principais
759368
Sigma-Aldrich
2,4-Piperidinedione
97%
Sinônimo(s):
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
113.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
98-103 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
chave InChI
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)