Documentos Principais
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-411-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
142 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1CC(=O)NCC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
chave InChI
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3