Documentos Principais
756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C2H2Cl315NO
Peso molecular:
202.41
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)