CRM74418
2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-DL-alanine, H-β-(1,2,4-Triazol-1-yl)-DL-Ala-OH
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
qualidade
Racemate
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(C[n]1ncnc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)
chave InChI
XVWFTOJHOHJIMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)