Key Documents
755753
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
Chromium(0) hexacarbonyl, Chromiumhexacarbonyl, Hexacarbonylchromium(0)
About This Item
Fórmula linear:
Cr(CO)6
Número CAS:
Peso molecular:
220.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
7.6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 36 °C)
forma
powder, crystals or chunks
adequação da reação
core: chromium
pf
>150 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
chave InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chromiumhexacarbonyl is a volatile; air stable precursor of Chromium(0); widely used for thin film deposition - ALD and CVD. The thin films can be grown at room temperature and low pressure by laser CVD .
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wang, S-C.; Lin H-T.; Nayak, P. K.; Chang, S-Y.; Huang, J-L.
Thin Solid Films, 518, 7360-7360 (2010)
Cheng, R.; Borca, C. N.; Dowben, P. A.; Stadler, S,; Idzerda, Y. U.
Applied Physics Letters, 78, 521-521 (2001)
Sousa, P. M.; Silvestre, A. J.; Conde, O.
Thin Solid Films, 519, 3653-3653 (2011)
Maruyama, T.; Akagi, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1955-1955 (1996)