Documentos Principais
755729
Sigma-Aldrich
(±)-Nicotine-(pyridine-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D4H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CCCN2C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
chave InChI
SNICXCGAKADSCV-MNYIHESISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)