Documentos Principais
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
206.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
chave InChI
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)