Documentos Principais
748773
Sigma-Aldrich
Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Sinônimo(s):
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472
densidade
1.162 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)