Documentos Principais
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethylbutan-2-amine
97%
Sinônimo(s):
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24NP
Número CAS:
Peso molecular:
285.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.590
densidade
1.0241 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
chave InChI
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)