Documentos Principais
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
138-143 °C
grupo funcional
carboxylic acid
nitrile
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
chave InChI
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)