Documentos
745685
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)oxetane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
151.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
chave InChI
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)