742848
TurboBeads™ Vinyl
extent of labeling: ≥0.1 mmol/g loading (-Ph-Ph-CH=CH2)
Sinônimo(s):
Nano particles, magnetic, vinyl (aromatic, styrene equivalent) functionalized
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TurboBeads™
Ensaio
≥99%
forma
powder
composição
carbon content, ≤14 wt. %
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-Ph-CH=CH2)
magnetização
≥120 emu/g, mass saturation
área da superfície
≥15 m2/g
diâmetro médio
≤50 nm
adequação
conforms to structure for Infrared spectrum
Embalagem
Nota de análise
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)