Documentos Principais
741531
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrFN2
Número CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
70-75 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
chave InChI
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)