Documentos Principais
739995
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19BO3
Número CAS:
Peso molecular:
234.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.502
densidade
1.028 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
chave InChI
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)