Documentos Principais
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11D8O2
Número CAS:
Peso molecular:
180.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
yellow to green
pf
105-107 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Vitamin K2
Sigma-Aldrich
V9378
Vitamin K2