Documentos Principais
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
Sinônimo(s):
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
96%
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
176-181 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
chave InChI
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)