735809
[2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]carbonylchlorohydridoruthenium(II)
Sinônimo(s):
Milstein Catalyst Precursor, [2-(Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-(diethylaminomethyl)pyridine]ruthenium(II) chlorocarbonyl hydride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Cl[RuH].[C-]#[O+].CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P.CO.ClH.Ru.H/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8;1-2;;;/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3;;1H;;/q;;;+1;/p-1
chave InChI
RZCAJPSOQUIHSH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Direct Synthesis of Amides from Alcohols and Amines with Liberation of H2
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.