Documentos Principais
735361
Sigma-Aldrich
5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Cyanopicolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
148.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
210-215 °C
grupo funcional
carboxylic acid
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-5-1-2-6(7(10)11)9-4-5/h1-2,4H,(H,10,11)
chave InChI
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)