Documentos Principais
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
Sinônimo(s):
MIDA anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
129.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
41-45 °C
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
chave InChI
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)