Documentos Principais
733660
Sigma-Aldrich
2-[(1′,1′,1′-Trifluoro-2′-(trifluoromethyl)-2′-hydroxy)propyl]-3-norbornyl methacrylate
>97%
Sinônimo(s):
3-[3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propyl]bicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate, HFA monomer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18F6O3
Número CAS:
Peso molecular:
360.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
>97%
Formulário
solid
pf
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OC1C2CCC(C2)C1CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F6O3/c1-7(2)12(22)24-11-9-4-3-8(5-9)10(11)6-13(23,14(16,17)18)15(19,20)21/h8-11,23H,1,3-6H2,2H3
chave InChI
VRGGMPGFYAQUIC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)