Documentos Principais
733601
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-3-thioamide
95%
Sinônimo(s):
2-Aminopyridyl-5-thioamide, 6-Aminothionicotinamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N3S
Número CAS:
Peso molecular:
153.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
177-182 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
chave InChI
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)