Documentos Principais
733164
Sigma-Aldrich
1-Oleoyl-18-13C-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC25H52NO7P
Peso molecular:
522.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCC[13CH3])=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1/i1+1
chave InChI
YAMUFBLWGFFICM-SRRGKNFKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)