Documentos Principais
776335
Sigma-Aldrich
1-Decyl-1-methylpyrrolidinium-d32 bromide
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D32NBr
Peso molecular:
338.52
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+32
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H].[Br-]
InChI
1S/C15H32N.BrH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16(2)14-11-12-15-16;/h3-15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
chave InChI
GRYUTIMMBUNCIW-QWFRDGOLSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)