Documentos Principais
901248
Sigma-Aldrich
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D3H15O
Número CAS:
Peso molecular:
157.27
Código UNSPSC:
12352114
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)