Key Documents
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
262.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: silicon
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.511
densidade
0.984 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
chave InChI
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)