Documentos Principais
725463
Sigma-Aldrich
CX41
Umicore
Sinônimo(s):
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]palladium(II) dimer, Dichloro[1,3-bis(diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II) dimer, [(SIPr)PdCl2]2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H72Cl4N4Pd2
Número CAS:
Peso molecular:
1131.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
331 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)Cl.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5C=CN(c6c(cccc6C(C)C)C(C)C)\C5=[Pd](\Cl)Cl
InChI
1S/2C27H36N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-16,18-21H,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
TXCXGICCIUAGJY-UHFFFAOYSA-J
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)